Principaux documents
1.46554
Millipore
Boîte contact plus avec gélose trypticase soja
Lecithin, Histidine, Tween®, Contact Plate for Room temperature with lockable lid, plate diam. 55 mm, single packed of 20 plates, suitable for surface monitoring
Synonyme(s) :
Gélose tryptone-soja - Géloses contact prêtes à l'emploi, Gélose CASO, gélose à l’hydrolysat de caséine et de soja
About This Item
Code UNSPSC :
41106200
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
aseptically filled
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
Contact Plate for Room temperature with lockable lid
Composition
Histidine
Lecithin
Tween®
Conditionnement
single packed of 20 plates
Diam. de la plaque/du plateau
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
La gélose contact trypticase soja + LTH - RT+ est conçue pour le dénombrement des germes aérobies et anaérobies totaux sur les surfaces désinfectées et sèches ainsi que le personnel dans les isolateurs et salles propres.
Ce milieu TSA sert à la culture et à l′isolement d′une large gamme de bactéries, levures et moisissures. Sa formulation contient une combinaison de peptones de caséine et de soja qui fournit de l′azote organique, en particulier des acides aminés et des peptides à chaîne longue. Du chlorure de sodium maintient l′équilibre osmotique, et le milieu est supplémenté en neutralisants du type lécithine, polysorbate (Tween®) 80 et histidine, pour inactiver les résidus de désinfectants. De plus, le modèle en boîte (« plus » ou « + ») est proposé avec un couvercle verrouillable qui garantit un transport sûr après le prélèvement et permet d′incuber les boîtes en modes aérobie et anaérobie.
Application
La gélose contact TSA est conçue pour le dénombrement des germes aérobies et anaérobies totaux sur les surfaces désinfectées et sèches ainsi que le personnel dans les isolateurs et salles propres.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Contenu apparenté
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators