Key Documents
1.46463
Millipore
Bouillon de Mossel
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Synonyme(s) :
Bouillon tamponné de glucose-bile verte brillante, bouillon EE, bouillon d’enrichissement des entérobactéries de Mossel
About This Item
Code UNSPSC :
41106214
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
EP 2.6.1
USP
Niveau de qualité
Description
For selective enrichment Enterobacteriaceae; Suitable for sterility testing
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
8 mo.
Caractéristiques
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
bottle of
single packed of (100 ml in 125 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (10 bottles per box))
Technique(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Contenance du flacon
125 mL
Volume du flacon
100 mL , filling volume
pH
7.2
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Enterobacter spp.
nonselective for
Description générale
Le vert brillant et la bile de bœuf du bouillon de Mossel inhibent presque complètement la flore bactérienne indésirable présente. La forte capacité tampon du milieu de culture protège la culture contre la destruction par l′acide généré. Le glucose est a source d′énergie principale et soutient la croissance de toutes les Enterobacteriaceae (entérobactéries), tandis que l′hydrolysat de tissus animaux sert de source d′azote, de vitamines et d′acides aminés.
Application
Le bouillon de Mossel est adapté à l′analyse microbiologique des produits pharmaceutiques et alimentaires non stériles ainsi que d′autres substances. Il est conçu pour l′enrichissement sélectif des bactéries à Gram négatif tolérant la bile, en particulier les Enterobacteriaceae.
Caractéristiques et avantages
  • Milieu prêt à l′emploi
  • Flacon avec bouchons à vis
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.