1.46386
Bouillon au thioglycolate
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 10 bottles
Synonyme(s) :
Fluid Thioglycollate Medium acc EP+USP, Fluid Thioglycollate Medium, FTM, Thioglycollate Broth
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
liquid (ready-to-use)
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type Red screw cap with septum and protector
ready-to-use
Conditionnement
pack of 10 bottles
single packed of (100 ml in 125 ml bottle with red screw cap and septum (10 bottles per box))
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Contenance du flacon
125 mL
bottle filling volume
100 mL
Capacité
125 mL
pH
7.1
Application(s)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable