Key Documents
1.46284
Millipore
Bouillon trypto-caséine soja : sachets, tubes et ampoules prêts à l'emploi
1/2 ×, tube capacity × filling volume 12 mL × 9 mL, closure type, blue screw cap with 2 loci, box of 100 tubes
Synonyme(s) :
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, TSB 1/2 concentration, Tryptic Soy Broth half-concentrated, Tryptone Soy Broth
About This Item
Code UNSPSC :
41106214
Stérilité
sterile; autoclaved
Niveau de qualité
Forme
solution
Caractéristiques
closure type blue screw cap with 2 loci
ready-to-use
Composition
, 1/2 ×
Conditionnement
box of 100 tubes
tube of
tube capacity × filling volume
12 mL × 9 mL
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable