14-448-M
Cdk2/Cyclin A Protein, active, 10 µg
Active, C-terminal His6-tagged human full length Cdk2 & N-terminal GST-tagged human full length Cyclin A, for use in Kinase Assays.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Gamme de produits
Upstate®
Activité spécifique
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
Poids mol.
Mw 35 kDa
Produit purifié par
(The cdk2 is purified by Ni2+/NTA agarose and then activated using CAK and repurified by Q Sepharose and Ni2+/NTA agarose. The cyclin A is purified using glutathioneagarose)
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès
(FUNCTION: SwissProt: P24941 # Involved in the control of the cell cycle. Interacts with cyclins A, B1, B3, D, or E. Activity of CDK2 is maximal during S phase and G2. )
NM_001798.2
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable