1.44155
PyroDetect Cryoblood
Cryopreserved blood pooled from 8 donors for Monocyte Activation Test (MAT), for Pyrogen testing, package of 2 vials
Synonyme(s) :
Cryopreserved blood
About This Item
Agence
EP Chapter 2.6.30
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
package of 2 vials
pkg of 2 vials
Fabricant/nom de marque
PyroDetect
Application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
Compatibilité
configured for PyroDetect
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
-65 to -96°C
Adéquation
pyrogenic bacteria
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Composants
Produits recommandés
Reference Standard Endotoxin (1.44161)
NEP Control of HKSA (MATHKSA)
NEP Control of Flagellin (MATFLAGELLIN)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable