Documents
1.37124
SAFC
Chlorure de benzalkonium solution
50% (aqueous solution), EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Chlorure d’alkylbenzyldiméthylammonium
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Agence
NF
Ph. Eur.
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 L
Concentration
50% (aqueous solution)
50% in H2O
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le chlorure de benzalkonium est généralement utilisé comme conservateur dans les formes liquides, par exemple pour des applications topiques, ophtalmiques, nasales et parentérales. Il est efficace contre un large spectre de bactéries, de levures et de champignons.
Avec un ratio C12:C14 précis et une grande homogénéité inter-lot, le chlorure de benzalkonium Emprove® Expert présente une meilleure solubilité et une plus forte activité antimicrobienne. Il peut être associé au thimérosal, à l'édétate disodique et à l'alcool benzylique pour renforcer son activité antimicrobienne.
Ce produit est également disponible sous forme pure (réf. 137123).
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme biocide au titre de la règlementation internationale sur les biocides incluant, sans toutefois s'y limiter, la législation des États-Unis sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides de l'USEPA, le règlement européen des produits biocides, l'agence de réglementation de la lutte antiparasitaire du Canada, la réglementation des produits biocides en Turquie, la loi sur la gestion de la sécurité des produits chimiques de consommation et des biocides (K-BPR) en Corée et autres règlementations
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Articles
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Find key considerations for the selection and use of benzalkonium chloride, benzyl alcohol, benzaldehyde, parabens, benzoic acid, and sodium benzoate as preservatives.
Afficher tout