Key Documents
1.37060
SAFC
Hydroxyde de sodium solution
EMPROVE® EXPERT, suitable for cleaning in place, 0,5 mol/L
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sodium hydroxide solution 0,5 mol/L
About This Item
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
Concentration
≤0.2% Na2CO3 (Carbonate)
≤10 ppm Al (Aluminium)
≤3 ppm Fe
≤30 ppm Pb (Heavy metals)
≤30 ppm sulfate (SO<SUB>4</SUB>)
≤5 ppm chloride (CL)
0.45-0.55 mmol/L NaOH (acidimetric)
Impuretés
≤2.0 IU/mL Endotoxins
pH
13.5 (20 °C, H2O)
Conductivité
80-100 mS/cm at 22 °C
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Composants
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection USP. Water for injection USP has been prepared for this product by using purified water according to Ph Eur, JP.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable