1.28211
Sulfate de sodium
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, E 514
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Sodium sulfate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Agence
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Poids mol.
142.04 g/mol
Impuretés
bacterial content, low
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa
4.76
Pf
884 °C (lit.)
884 °C
Solubilité
200 g/L
Densité
2.68 g/cm3 at 25 °C
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Description générale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Conditionnement
1282111001//1kg - plastic bottle
1282112501//2.5kg - plastic bottle
1282118029//25kg - fiber carton
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable