124017
Akt Inhibitor VIII, Akti-1/2
InSolution, ≥95%, Isozyme-Selective
Synonyme(s) :
InSolution Akt Inhibitor VIII, Isozyme-Selective, Akti-1/2
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Akt1, Akt2, Akt3
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
DeFeo-Jones, D., et al. 2005. Mol. Cancer Ther.4, 271.
Zhao, Z., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 905.
Lindsley, C.W., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 761.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)