1.15525
RINGER tablets
for the preparation of RINGER′S solution
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
tablet
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7 (20 °C, 2.5 g/L in H2O)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
pH-value (after autoclave): 6.8 - 7.2
Weight (min): ≥ 1.47 g
Weight (max): ≤ 1.79 g
Suitability (microbiological): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.