Principaux documents
1.12148
Sigma-Aldrich
Methyl dodecylbenzene sulfonate
for surfactant tests
Synonyme(s) :
Methyl dodecylbenzene sulfonate, Dodecylbenzenesulfonic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H32O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
257-847-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(OC)c1c(cccc1)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H32O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-16-13-14-17-19(18)23(20,21)22-2/h13-14,16-17H,3-12,15H2,1-2H3
Clé InChI
AIXYHMWIAPSTQG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (two-phase titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Free acid (as Dodecyl benzene sulfonic acid): ≤ 0.5 %
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable