Principaux documents
1.10338
Millipore
Fractogel® EMD Chelate (M)
purified by immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Synonyme(s) :
Fractogel® EMD Chelate (M)
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
ligand
iminodiacetic acid
Niveau de qualité
Description
for metal affinity chromatography (IMAC), suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Stérilité
sterile (Caustic Stable)
Forme
resin
Produit purifié par
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Fabricant/nom de marque
Fractogel®
Paramètres
8 bar max. pressure
~240 cm/hr flow rate
Groupe de la matrice active
methacrylate
Large
40-90 μm
Capacité
~60 mg binding capacity( lysozyme/ml of resin)
Température de transition
flash point 35 °C (calculated)
Application(s)
recombinant protein
Technique de séparation
affinity
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Fractogel® EMD Chelate combines our tentacle structure with iminodiacetic acid as the metal chelating ligand
Caractéristiques et avantages
Fractogel® EMD Chelate (M) enables users to:
  • Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
  • Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
  • Ensure timely and successful startup and operation
  • Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
  • Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
Conditionnement
  • 1.10338.0100: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 100ml
  • 1.10338.0010: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 10 ml
  • 1.10338.0500: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 500 ml
  • 1.10338.5000: Fractogel® EMD Chelate (M) Resin 5 L
Plastic bottle
Remarque sur l'analyse
Appearance: Milky tubid suspension, free from impurities (foreigen particles)
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles, no agglomerates, no fines
Cerium: ≤ 10 µg/g
Copper-(II)-binding capacity: 60 - 100 µmol/ml
Extractable matter (water): ≤ 0.05 %
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Functional test: passes test
Functional test: Separation of chymotrypsinogen A and myoglobin
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.