1.10141
Salmosyst Selective Supplement
for Salmonella spp., pack of 250 tablets, for use with Salmosyst Broth Base
Synonyme(s) :
Salmonella selective supplement
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
Brilliant green, 0.0007 g (per tablet)
Calcium carbonate, 0.1 g (per tablet)
Ox bile, 0.08 g (per tablet)
Potassium tetrathionate, 0.2 g (per tablet)
Conditionnement
pack of 250 tablets
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Compatibilité
for use with Salmosyst Broth Base
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Salmonella spp.
Description générale
Application
Compatibilité
Remarque sur l'analyse
Growth test:
passes test
: conforms
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3