Documents
1.09526
Supelco
Papier pH, pH 1 - 10, indicateur universel
roll L 4.8 m, with color scale, graduations and accuracy: 1 pH unit, pH range 1-10, MQuant®
Synonyme(s) :
papier de test chimique du pH, pH 1 à 10, indicateur universel, papier de test pH, pH 1 à 10, indicateur universel
About This Item
Code UNSPSC :
41113034
Nomenclature NACRES :
NB.35
product name
Papier pH, pH 1 - 10, indicateur universel, roll L 4.8 m , with color scale, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, pH range 1-10, MQuant®
Gamme de produits
MQuant®
Niveau de qualité
Caractéristiques
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
roll L
4.8 m , with color scale
Plage de pH
1-10
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Les papiers pH MQuant en rouleau conviennent parfaitement à un stockage à long terme, car ils sont protégés des influences extérieures comme la moisissure, la lumière et les gaz ambiants. Ces papiers pH sont fabriqués par imprégnation d′un papier filtre de haute qualité avec une solution ou un mélange de solutions indicatrice(s). Le papier est toujours prêt à l′emploi et peut être tiré de son emballage plastique et déchiré à la longueur souhaitée. Le pH est mesuré de manière semi-quantitative par comparaison visuelle de la couleur apparue sur le papier avec les nuances de l′échelle colorimétrique.
Rouleau (de 4,8 m) avec échelle colorimétrique de pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
Remarque sur l'analyse
Test d′application : conforme
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2