108693
Deviron® C16
Detergent 30% solution, EMPROVE® EVOLVE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Deviron® C16 Detergent EMPROVE® EVOLVE solution, N,N-Dimethylmyristylamine N-oxide
Gamme de produits
EMPROVE® EVOLVE
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Designing Safer Chemicals
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Application(s)
pharma/biopharma processes
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[N](=O)(CCCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C16H35NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2,3)18/h4-16H2,1-3H3
Clé InChI
ONHFWHCMZAJCFB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Our SAFC portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Cette page présente les facteurs essentiels à prendre en compte pour la lyse cellulaire, ainsi que les effets de l'utilisation combinée d'une concentration en sel élevée et d'une endonucléase tolérante au sel sur l'augmentation du titre des vecteurs et l'infectivité lors de la fabrication de vecteurs AVV.
Cette page présente les facteurs essentiels à prendre en compte pour la lyse cellulaire, ainsi que les effets de l'utilisation combinée d'une concentration en sel élevée et d'une endonucléase tolérante au sel sur l'augmentation du titre des vecteurs et l'infectivité lors de la fabrication de vecteurs AVV.
This page describes key considerations for cell lysis and how the combination of a high salt concentration and a salt tolerant endonuclease can be used to increase vector titer and infectivity during AAV vector manufacturing.
This page describes key considerations for cell lysis and how the combination of a high salt concentration and a salt tolerant endonuclease can be used to increase vector titer and infectivity during AAV vector manufacturing.
Contenu apparenté
The use of Benzonase® endonuclease can significantly reduce the levels of DNA by more than 100,000-fold while also reducing viscosity and protecting downstream equipment from DNA fouling. However, optimization strategies and DoE are critical when it comes to reducing DNA in your process. Setting up a DoE for your Benzonase® endonuclease application can help you find the optimal operation conditions that deliver the required DNA clearance from your process.
The use of Benzonase® endonuclease can significantly reduce the levels of DNA by more than 100,000-fold while also reducing viscosity and protecting downstream equipment from DNA fouling. However, optimization strategies and DoE are critical when it comes to reducing DNA in your process. Setting up a DoE for your Benzonase® endonuclease application can help you find the optimal operation conditions that deliver the required DNA clearance from your process.
The use of Benzonase® endonuclease can significantly reduce the levels of DNA by more than 100,000-fold while also reducing viscosity and protecting downstream equipment from DNA fouling. However, optimization strategies and DoE are critical when it comes to reducing DNA in your process. Setting up a DoE for your Benzonase® endonuclease application can help you find the optimal operation conditions that deliver the required DNA clearance from your process.
The use of Benzonase® endonuclease can significantly reduce the levels of DNA by more than 100,000-fold while also reducing viscosity and protecting downstream equipment from DNA fouling. However, optimization strategies and DoE are critical when it comes to reducing DNA in your process. Setting up a DoE for your Benzonase® endonuclease application can help you find the optimal operation conditions that deliver the required DNA clearance from your process.