Principaux documents
1.08387
Millipore
Tris Base
solid, TRIS LAB
Synonyme(s) :
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, Base Tris, THAM, Trométamol
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Numéro Beilstein :
741883
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
201-064-4
Nomenclature NACRES :
NA.05
product name
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, TRIS LAB
Pression de vapeur
0.0267 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
Plage de pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
Point d'ébullition
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
Pf
167-172 °C (lit.)
Solubilité
678 g/L
Densité
1.35 g/cm3 at 23 °C
Masse volumique apparente
840 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
TRIS LAB
Application
Tris(hydroxymethyl)aminomethane TRIS LAB. CAS 77-86-1, EC 201-064-4, chemical formula H₂NC(CH₂OH)₃.
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance)99.8 - 100.1 %Identity (IR-spectrum)conformsIn water insoluble matter≤ 0.005 %Absorbance (290 nm; 40 %; 1 cm; water)≤ 0.2Chloride (Cl)≤ 0.001 %Sulfate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Fe (Iron)≤ 0.0005 %Sulfated ash≤ 0.05 %Water (according to Karl Fischer)≤ 0.5 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable