1.07433
Pronase E
Synonyme(s) :
Streptomyces grisens neutral proteinase
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Puissance
3290 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
6-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Appearance (description):fine powder
Activity (Casein; pH 7.4; 40 °C):≥ 4000000 U/g
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2