Principaux documents
1.07427
SAFC
4-Hydroxybenzoate de propyle
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
4-Hydroxybenzoate de propyle
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
202-307-7
Agence
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.67 hPa ( 122 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>600 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
6-7 (20 °C in H2O, saturated solution)
Pf
96-98 °C
Température de transition
flash point 180 °C
Solubilité
0.4 g/L
Densité
1.063 g/cm3 at 102 °C
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Clé InChI
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, le 4-hydroxybenzoate de propyle est utilisé comme agent conservateur dans les préparations pharmaceutiques et les cosmétiques. Il peut être associé à d'autres parabènes tels que le 4-hydroxybenzoate de méthyle ou le 4-hydroxybenzoate d'éthyle.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme biocide au titre de la réglementation internationale sur les biocides incluant, sans toutefois s'y limiter, la législation des États-Unis sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides de l'USEPA, le règlement européen des produits biocides, l'agence de réglementation de la lutte antiparasitaire du Canada, la réglementation des produits biocides en Turquie, la loi sur la gestion de la sécurité des produits chimiques de consommation et des biocides (K-BPR) en Corée et autres réglementations.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
356.0 °F
Point d'éclair (°C)
180 °C