Documents
1.06575
Supelco
Hydrogénophosphate de disodium heptahydraté
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium dibasic heptahydraté, Hydrogénophosphate de disodium heptahydraté, Phosphate disodique
About This Item
Formule linéaire :
Na2HPO4 · 7H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-448-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.9 (vs air)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
98.0-102.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
12930 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
154 g/L
Densité
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Liaison
Remplace : SX0715 ; SX0715-3 ; SX0715-20
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie) : 98,0 - 102,0 %
Identité : satisfait au test
Substances insolubles : ≤ 0,005 %
pH (5 %, eau, 25 °C) : 8,7 - 9,3
Chlorures (Cl) : ≤ 0,001 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,005 %
Métaux lourds (ACS) : ≤ 0,001 %
Fe (fer) : ≤ 0,001 %
Correspond à ACS
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.