Principaux documents
1.06443
Supelco
Sodium formate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Sodium formate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CHNaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-488-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.0% (perchloric acid titration)
Qualité:
ACS reagent
Forme:
solid
Solubilité:
550 g/L
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (perchloric acid titration)
Forme
solid
Puissance
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Perte
≤0.5% loss on drying, 150 °C
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
253 °C
Solubilité
550 g/L
Densité
1.92 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
635 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 8.5
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Loss on drying (150 °C): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable