Principaux documents
1.05735
Supelco
Feuilles de plastique TLC, Gel de silice 60 F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
Synonyme(s) :
Feuilles en gel de silice 60 F₂₅₄ flexible
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
plastic support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 sheets
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
200 μm
Feuille, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
25 plaques en plastique de 20 × 20 cm
Nos plaques de TLC classiques à base de silice sont élaborées à partir de notre gel de silice 60 à l'efficacité prouvée, additionné d'un liant polymère unique. Cela donne une surface très adhérente et dure qui résiste à la fissuration et au cloquage et sur laquelle il est même possible d'écrire au crayon sans risquer d'endommager la couche.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 5735-7 ; 5735.
Remarque sur l'analyse
Surface spécifique (méthode BET, mesure en 5 points) : 480 à 540 m²/g
Volume des pores (isotherme N₂) : 0,74 à 0,84 ml/g
d 50 (diffraction laser, distribution de la taille des pores) : 9,7 - 11,7 µm
Épaisseur de couche : 175 à 225 µm
Tolérance sur l'épaisseur de couche par plaque : ≤ 40 µm
Tests chromatographiques :
A) Test de couleur
Valeurs hRf
- bleu vif organol, test de couleur, lipophile :
11 - 25
- Ceres Black G, test de couleur, lipophile : 34 à 48
- Ceres violet-brun, dosage colorimétrique, lipophile : 52 à 67
Indice de séparation (dosage colorimétrique, lipophile) : ≥ 10,5
B) Analyse des stéroïdes
Valeurs hRf
- Hydrocortisone, analyse des stéroïdes :
25 - 37
- 11-désoxycortisol (substance S de Reichstein), test des stéroïdes : 37 - 49
- méthyltestostérone, test des stéroïdes : 42 à 54
Valeur type déterminée sur une plaque activée préconditionnée
Éluant A) : toluène (45 % d'humidité relative)
Éluant B) : acétate d'éthyle/toluène (95 % + 5 % v/v ; 20 % d'humidité relative)
Articles
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.