1.05729
Plaques CCM (TLC), Gel de silice 60 F₂₅₄
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonyme(s) :
Plaques de chromatographie sur couche mince
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 50 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
250 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 10 cm
Taille des particules
10-12 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Pressurized planar electrochromatography of DNS amino acids derivatives in silica gel and silanized silica gel systems with formic acid addition to the water mobile phase : cette étude analyse la séparation des dérivés dansylés (DNS) des acides aminés en utilisant l'électrochromatographie planaire sous pression (PPEC) sur des systèmes à gel de silice et gel de silice silanisé. Les résultats révèlent des différences dans la sélectivité de la séparation liées à l'effet électrophorétique présent en PPEC, contrairement aux systèmes de chromatographie sur couche mince haute performance (HPTLC) (Chomicki et al., 2021).
- Thin-layer chromatography of DNS amino acids derivatives in systems with silica gel and silanized silica gel plates : cette recherche explore la sélectivité de la séparation des dérivés DNS des acides aminés en HPTLC sur des plaques de gel de silice 60 F254 et RP-18 W. Diverses concentrations d'acétonitrile ont été testées dans des solutions d'eau d'acide formique, révélant des différences significatives entre les deux systèmes (Chomicki et al., 2022).
- Determination of β-blocking receptor drugs in silica gel TLC systems with the mobile phase containing surfactant : cet article scientifique examine l'utilisation de plaque TLC en gel de silice avec des phases mobiles enrichies en tensio-actifs pour la séparation et l'analyse quantitative de médicaments β-bloquants. Cette méthode respectueuse de l'environnement permet d'obtenir la limite de détection (LOD) et la limite de quantification (LOQ) pour divers médicaments (Traczuk et Polak, 2022).
Liaison
Les clients ont également consulté
Articles
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.