Principaux documents
1.05110
Supelco
Potassium hexahydroxoantimonate(V)
cryst. for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Potassium hexahydroxoantimonate(V), Potassium antimonate
About This Item
Formule linéaire :
K[Sb(OH)6]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
235-387-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (calculated on calcined substance, iodometric)
Forme
solid
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Solubilité
20 g/L
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Traces de cations
Na: ≤0.2%
excess alkali: ≤0.1% (as KOH)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Sb+3].[K+].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H]
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+3/p-6
Clé InChI
IDVSLFDKDQVCAP-UHFFFAOYSA-H
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Assay (iodometric, calculated on calcined substance): ≥ 99.0 %
Free alkali (as KOH): ≤ 0.1 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable