Principaux documents
1.04594
Supelco
Calcon (C.I.15705)
metal indicator
Synonyme(s) :
Calcon (C.I.15705), 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-1-naphthylazo)naphthalene-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H13N2NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
219-810-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
Calcon (C.I.15705), metal indicator
Niveau de qualité
Forme
solid
Perte
≤10% loss on drying, 110°C
pH
9.4 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilité
20 g/L
Masse volumique apparente
530 kg/m3
λmax
634-640 nm (buffer pH 12.2)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])C1=CC(=O)\C(=N\Nc3c4c(ccc3O)cccc4)\c2c1cccc2
InChI
1S/C20H14N2O5S.Na/c23-16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)21-22-20-15-8-4-3-7-14(15)18(11-17(20)24)28(25,26)27;/h1-11,21,23H,(H,25,26,27);/q;+1/p-1/b22-20+;
Clé InChI
YJUGDMOGPJJWDG-QPNALZDCSA-M
Remarque sur l'analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 12.2): 634 - 640 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.015 g/l; buffer pH 12.2; calculated on dried substance): 250 - 400
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable