Principaux documents
1.04506
Millipore
L-Hydroxyproline
for biochemistry
Synonyme(s) :
L-Hydroxyproline, L(-)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, Hyp
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.13
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-091-9
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
274 °C
Solubilité
500 g/L
Masse volumique apparente
610 kg/m3
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)
Clé InChI
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, crystalline powder or colorless crystals
Appearance of solution (100 g/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): -47.5 to -46.0
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances(as Glycine): ≤ 0.1 %
Methanol (GC): ≤ 0.3 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.4 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1