Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
1.02888
Supelco
Cyclohexanone
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Cyclohexanone, Cétone pimélique
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-631-1
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
4.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
430 °C
Limite d'explosivité
1.1 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impuretés
≤0.2% Water
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
pb
155 °C/1013 hPa
Pf
-31 °C
Température de transition
flash point 43 °C
Solubilité
90 g/L
Densité
0.95 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Clé InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMPLURA® est notre alternative économique aux qualités de grande pureté. Avec EMPLURA, nous proposons une gamme de solvants destinée à diverses applications de base des industries non réglementées et pour les applications moins exigeantes, le travail de préparation en laboratoire et les applications de nettoyage. Les solvants EMPLURA présentent des spécifications suffisantes pour les paramètres les plus importants.
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 99,0 %
Identité (IR) : conforme
Densité (d 20 °C/4 °C) : 0,946 - 0,948
Eau : ≤ 0,2 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup