Key Documents
1.02556
Supelco
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CoO4S · 7H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.10
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-334-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99% (CoSO4.7H2O basis, complexometric)
Forme
solid
Puissance
582 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
98 °C
Solubilité
362 g/L
Densité
1.95 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
900 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Clé InChI
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
Liaison
Replaces: CX1825; CX1825-2
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, CoSO₄ 7 H₂O): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable