1.01990
1-Butanol
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
1-Butanol, Butan-1-ol, n-Butyl alcohol, BuOH
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
for analytical purposes
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
6.7 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
340 °C
Puissance
790 mg/kg LD50, oral (Rat)
3400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.4-11.3 % (v/v)
Impuretés
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.01 % (v/v) Butyraldehyde (GC)
≤0.05 % (v/v) 2-Butanol (GC)
≤0.1% Water
≤0.1 % (v/v) Dibutyl ether (GC)
≤0.15 % (v/v) Isobutanol (GC)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
clearAPHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
pb
116-118 °C/1013 hPa
Pf
-89 °C
Température de transition
flash point 34 °C
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Chaîne SMILES
OCCCC
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Characterization and comparison of flavors in fresh and aged fermented peppers: Impact of different varieties: 1-Butanol is used in the analytical methods for evaluating flavor profiles in food research, highlighting its significance in food chemistry and quality control (Liu M et al., 2024).
- Controlling soft rot of green pepper by bacteriocin paracin wx3 and its effect on storage quality of green pepper: The study incorporates 1-Butanol in methodologies to examine the preservation and quality of green peppers, indicating its application in post-harvest technology and plant pathology (Yi L et al., 2024).
- Pathway toward Scalable Energy-Efficient Li-Mediated Ammonia Synthesis: This research utilizes 1-Butanol in processes related to energy-efficient synthesis technologies, underlining its potential in sustainable industrial applications (Kani NC et al., 2024).
Liaison
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
greener alternative product
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup