Documents
1.00993
Supelco
2-Propanol
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Numéro Beilstein :
635639
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-661-7
Nomenclature NACRES :
NA.03
product name
2-Propanol, for spectroscopy Uvasol®
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Puissance
5045 mg/kg LD50, oral (Rat)
12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.0001 meq/g Acidity
≤0.0001 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Résidus d'évap.
≤0.0002%
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
210 nm, ≥30%
220 nm, ≥65%
230 nm, ≥80%
240 nm, ≥90%
250 nm, ≥95%
260 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.52
λ: 220 nm Amax: ≤0.19
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pour obtenir des résultats analytiques corrects en spectroscopie UV/VIS et infrarouge, il est essentiel d′utiliser des solvants de haute pureté pour la préparation des échantillons. La gamme de solvants Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> a été conçue spécialement pour la spectroscopie et les autres applications nécessitant des solvants de la plus haute pureté spectrale. Le procédé d′épuration utilisé garantit un degré de sécurité accru dans les applications et permet d′éviter les erreurs d′interprétation des résultats d′analyse causés par les traces de contamination émettant dans l′UV, l′IR et en fluorescence. Les solvants Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> permettent d′obtenir la meilleure transmittance UV. Toutes les spécifications indiquent la transmittance minimale pour 5 longueurs d′onde typiques.
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup