1.00967
Éthanol
96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Éthanol, Alcool éthylique, EtOH, Alcool éthylique
About This Item
Produits recommandés
Agence
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Pureté
92.3-93.8% (d15.56°C/15.56°C; m/m)
92.6-95.2% (d20°C/4°C; m/m)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
92.3-93.8 % (v/v) (d15°C/15°C)
95.1-96.9 % (v/v) (d15.56°C/15.56°C)
95.1-96.9 % (v/v) (d20°C/4°C)
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Température de transition
flash point 17 °C
Densité
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Format
neat
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, l'éthanol à 96 % Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Note de bas de page
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
62.6 °F
Point d'éclair (°C)
17 °C