1.00908
Buffered Peptone Water
ReadyBag®, ISO, FDA BAM, EP, granular, pack of 35 × 86 g, sterile; γ-irradiated
Synonyme(s) :
Readybag® Buffered Peptone Water, Tryptone Phosphate Water, Peptone Water (buffered), BPW
About This Item
Produits recommandés
Agence
APHA
EP
ISO 21528
ISO 22964
ISO 6579
ISO
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA BAM
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Forme
granular
Conditionnement
pack of 35 × 86 g
Fabricant/nom de marque
ReadyBag®
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Couleur
beige Granules
clear yellowish Prepared medium
pH
7.2 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
25.5 g/L
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Cronobacter spp.
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Protocoles
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.