Principaux documents
1.00658
Supelco
Acétone
for gas chromatography MS SupraSolv®
Synonyme(s) :
Propanone
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Beilstein:
635680
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
200-662-2
Nomenclature NACRES :
NA.03
Densité de vapeur
2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
SupraSolv®
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
465 °C (DIN 51794)
Puissance
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
13.2 %
Technique(s)
GC/MS: suitable
Impuretés
≤0.05% Water
Résidus d'évap.
≤3.0 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Capacité
1000  g/kg water absorbing capacity
pb
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Température de transition
flash point <-20 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
L′intensité de la luminescence de l′acétone dépend des constituants de la solution . L′absorption des rayonnements UV par l′acétone entraîne sa photolyse et la production de radicaux .
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6
Articles
Pesticide analysis, SPME Fiber, supelco spme fiber, direct immersion spme, pesticide analysis methods, pesticide analysis by gc-ms, DI-SPME, overcoated SPME, overcoated fibers, soy milk analysis
Pesticide analysis, SPME Fiber, supelco spme fiber, direct immersion spme, pesticide analysis methods, pesticide analysis by gc-ms, DI-SPME, overcoated SPME, overcoated fibers, soy milk analysis
Pesticide analysis, SPME Fiber, supelco spme fiber, direct immersion spme, pesticide analysis methods, pesticide analysis by gc-ms, DI-SPME, overcoated SPME, overcoated fibers, soy milk analysis
Pesticide analysis, SPME Fiber, supelco spme fiber, direct immersion spme, pesticide analysis methods, pesticide analysis by gc-ms, DI-SPME, overcoated SPME, overcoated fibers, soy milk analysis