Documents
09-838
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-histone H3.3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H3.3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications incluent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur des acides aminés lysine et arginine et la phosphorylation de la sérine ou de la thréonine. Le variant d'histone H3.3 est typiquement enrichi en chromatine active.
Spécificité
Des réactions croisées sont à prévoir avec un large éventail d'espèces, en raison de l′homologie de séquence de 100 %.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH et correspondant à l'histone H3.3 humaine.
Application
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant pour détecter l′histone H3.3 dans des cellules HeLa.
Image fournie avec la permission de Simon Elsässer du Laboratoire de David Allis, Université Rockefeller, New York.
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant dans une analyse par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP).
Image fournie avec la permission de Simon Elsässer du Laboratoire de David Allis, Université Rockefeller, New York.
Analyse par dot blot : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant dans une analyse par dot blot.
Information signalée par Simon Elsässer du Laboratoire de Dr David Allis, Université Rockefeller, New York.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Histones
Utilisez l'anticorps anti-histone H3.3 (anticorps polyclonal de lapin), validé en WB, ICC, DB et ChIP, pour détecter l′histone H3.3.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un extrait acide de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l′histone H3.3 dans 10 µg d'extrait acide de cellules HeLa.
Description de la cible
Poids réel (observé) : ~17 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Extrait acide de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d′analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Transcription-coupled recruitment of human CHD1 and CHD2 influences chromatin accessibility and histone H3 and H3.3 occupancy at active chromatin regions.
Siggens, L; Cordeddu, L; Ronnerblad, M; Lennartsson, A; Ekwall, K
Epigenetics & Chromatin null
The octamer is the major form of CENP-A nucleosomes at human centromeres.
Hasson, D; Panchenko, T; Salimian, KJ; Salman, MU; Sekulic, N; Alonso, A; Warburton, PE; Black, BE
Nature Structural and Molecular Biology null
Alyshia Newhart et al.
The Journal of biological chemistry, 288(27), 19882-19899 (2013-05-22)
Unlike the core histones, which are incorporated into nucleosomes concomitant with DNA replication, histone H3.3 is synthesized throughout the cell cycle and utilized for replication-independent (RI) chromatin assembly. The RI incorporation of H3.3 into nucleosomes is highly conserved and occurs
Hsiao P J Voon et al.
Cell reports, 11(3), 405-418 (2015-04-14)
Histone H3.3 is a replication-independent histone variant, which replaces histones that are turned over throughout the entire cell cycle. H3.3 deposition at euchromatin is dependent on HIRA, whereas ATRX/Daxx deposits H3.3 at pericentric heterochromatin and telomeres. The role of H3.3
Egr-1 induces DARPP-32 expression in striatal medium spiny neurons via a conserved intragenic element.
Keilani, S; Chandwani, S; Dolios, G; Bogush, A; Beck, H; Hatzopoulos, AK; Rao, GN; Thomas et al.
The Journal of Neuroscience null