Principaux documents
07-414
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-diméthyl-arginine asymétrique (ASYM24)
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
Anticorps anti-diméthylarginine
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
La méthylation de l'arginine est une modification post-traductionnelle qui entraîne la formation d'arginines diméthylées asymétriques et symétriques (aDMA et sDMA).
Spécificité
La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été confirmée.
Reconnaît les protéines contenant des motifs arginine diméthylée de manière asymétrique, notamment p300, p110, p75 et Sam68. La spécificité vis-à-vis de l'arginine diméthylée de manière asymétrique a été déterminée par ELISA avec un peptide au ‘squelette’ non méthylé ou un peptide identique contenant des arginines diméthylées de manière asymétrique.
Immunogène
Peptide de synthèse conjugué à de la KLH et contenant des répétitions du motif diméthylarginine asymétrique-glycine (KGR*GR*GR*GR*GPPPPPR*GR*GR*GR*G, où R* indique une diméthylation asymétrique de l'arginine).
Application
Détectez la diméthyl-arginine à l'aide de cet anticorps (polyclonal de lapin) anti-diméthyl-arginine asymétrique (ASYM24), qui a fait ses preuves en WB.
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur de l'extrait nucléaire de cellules HeLa et sur les protéines p110, p75 et Sam68 dans des lysats de cellules Jurkat obtenus dans du tampon RIPA.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500-1/1000e de ce lot a permis de détecter p110, p75 et Sam68 dans des lysats de cellules Jurkat obtenus dans du tampon RIPA.
Description de la cible
Variable. L'anticorps détecte les protéines contenant des arginines diméthylées de manière asymétrique.
Forme physique
Antisérum de lapin dilué dans du tampon de conservation (PBS, 0,035 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol). À conserver à -20 °C.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C.
Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : En raison de la variabilité des températures à l'intérieur du congélateur en dessous de -20 °C, les solutions de glycérol risquent de congeler pendant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin (antigène) positif : Lysat de cellules Jurkat, référence 12-303.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Suppression of PRMT6-mediated arginine methylation of p16 protein potentiates its ability to arrest A549 cell proliferation.
Xiuli Wang,Ying Huang,Jing Zhao,Yu Zhang,Jun Lu,Baiqu Huang
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology null
Critical role for arginine methylation in adenovirus-infected cells.
Iacovides, DC; O'Shea, CC; Oses-Prieto, J; Burlingame, A; McCormick, F
Journal of virology null
Jeffrey K Bailey et al.
Nucleic acids research, 45(18), 10649-10671 (2017-10-05)
Antisense oligonucleotides (ASOs) are versatile tools that can regulate multiple steps of RNA biogenesis in cells and living organisms. Significant improvements in delivery, potency, and stability have been achieved through modifications within the oligonucleotide backbone, sugar and heterocycles. However, these
Elisabeth Kowenz-Leutz et al.
The EMBO journal, 29(6), 1105-1115 (2010-01-30)
Cellular signalling cascades regulate the activity of transcription factors that convert extracellular information into gene regulation. C/EBPbeta is a ras/MAPkinase signal-sensitive transcription factor that regulates genes involved in metabolism, proliferation, differentiation, immunity, senescence, and tumourigenesis. The protein arginine methyltransferase 4
Atsushi Yamaguchi et al.
PloS one, 7(11), e49267-e49267 (2012-11-16)
Fused in sarcoma/translocated in liposarcoma (FUS/TLS) is one of causative genes for familial amyotrophic lateral sclerosis (ALS). In order to identify binding partners for FUS/TLS, we performed a yeast two-hybrid screening and found that protein arginine methyltransferase 1 (PRMT1) is