Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
07-352
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-acétyl-histone H3 (Lys9)
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
H3K9Ac, Histone H3 (acetyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys9)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications comprennent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur les acides aminés lysine et arginine, et la phosphorylation de la sérine en thréonine.
Spécificité
Reconnaît l'acétyl-histone H3 (Lys9), Pm 17 kDa. Une protéine inconnue supplémentaire a été détectée au Pm 23 kDa.
Une grande réactivité croisée entre espèces est attendue.
Immunogène
Peptide de synthèse conjugué à l'ovalbumine (KQTARAcKSTGGK-C) correspondant aux acides aminés 4 à 14 de l'histone H3 de levure acétylée au niveau de la lysine 9, avec ajout d'une cystéine C-terminale à des fins de conjugaison.
Épitope : a.a. 4-14
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) :
Un laboratoire indépendant a montré que cet anticorps immunoprécipite de préférence la chromatine à partir des levures de type sauvage et non à partir de souches de levure contenant une substitution de la lysine en alanine au niveau du résidu 9.
Dosage Beadlyte de spécificité des peptides d'histone :
Une dilution au 1/1000-1/5000e de ce lot a été incubée avec des peptides d'histone H3 contenant diverses modifications conjugués à des microsphères Luminex. Aucune réactivité croisée avec les peptides contenant de l'acétyl-lysine 14 ou de l'acétyl-lysine 27 n'a été observée.
L'anticorps anti-acétyl-histone H3 (Lys9) est un anticorps polyclonal de lapin qui permet de détecter l'acétyl-histone H3 (Lys9) également connu sous le nom d'H3K9Ac et d'histone H3 (acétyl-K9). Il a été publié et validé pour les analyses en ChIP, WB et Mplex.
Sous-domaine de recherche
Histones
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des cellules HeLa extraites en milieu acide et traitées au butyrate de sodium.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/5000-1/10 000e de ce lot a permis de détecter l'acétyl-histone H3 (Lys9) dans des cellules HeLa extraites en milieu acide et traitées au butyrate de sodium (réf. 17-305).
Description de la cible
17 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1003
Forme physique
Antisérum contenant 0,35 % d'azide de sodium et 30 % de glycérol.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception. Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules HeLa et NIH/3T3 traitées au TSA, tissu d'ostéosarcome.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'humain ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Genome-wide profiling of histone H3 lysine 9 acetylation and dimethylation in Arabidopsis reveals correlation between multiple histone marks and gene expression.
Zhou J, Wang X, He K, Charron JB, Elling AA, Deng XW
Plant Molecular Biology null
Genome-wide analysis of abnormal H3K9 acetylation in cloned mice.
Suzuki, T; Kondo, S; Wakayama, T; Cizdziel, PE; Hayashizaki, Y
Testing null
The transcription factor snail mediates epithelial to mesenchymal transitions by repression of estrogen receptor-alpha.
Dhasarathy, A; Kajita, M; Wade, PA
Molecular Endocrinology null
Transcription-dependent silencing of inducible convergent transgenes in transgenic mice.
Calero-Nieto, FJ; Bert, AG; Cockerill, PN
Epigenetics & Chromatin null
Polycomb recruitment to DNA in vivo by the YY1 REPO domain.
Wilkinson, FH; Park, K; Atchison, ML
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null