Merck
Toutes les photos(5)
Documents
07-1401
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-GLUT-1 (extrémité C-terminale)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Glucose Transporter type 1, Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter, member 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (Human. Predicted to react with Mouse based on 100% sequence homology.)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC2A1(6513)
Catégories apparentées
Description générale
Le transporteur de glucose facilité de type 1 de la famille des transporteurs de solutés 2 (UniProt : P11166 ; aussi appelé transporteur de glucose de type 1 à travers la barrière sang-cerveau, GLUT-1 ou transporteur de glucose HepG2) est codé par le gène SLC2A1 (aussi appelé GLUT1) (identifiant du gène : 6513) chez l'être humain. Les transporteurs de glucose constituent une famille de protéines membranaires intrinsèques qui facilitent l'absorption du glucose par les cellules. Sept protéines différentes de transport de glucose ont été décrites ; elles sont désignées sous les noms de GLUT-1 à GLUT-7. La protéine GLUT-1 est une protéine membranaire à passages multiples hautement conservée, distribuée de manière ubiquitaire, qui est responsable de l'absorption du glucose constitutif. Elle présente une très large spécificité de substrat et peut transporter une grande variété d'aldoses, notamment des pentoses et des hexoses. C'est le transporteur de glucose qui prédomine dans les tissus embryonnaires et fœtaux. Dans de nombreux organes, la protéine GLUT-1 est concentrée dans les cellules endothéliales des barrières entre le sang et les tissus. Elle joue donc un rôle spécialisé dans le transport du glucose entre le sang et les organes qui ont un accès limité aux petits solutés par diffusion passive. Elle est également présente en abondance dans la membrane érythrocytaire de mammifères, où elle peut rapidement équilibrer le glucose entre le cytoplasme de l'érythrocyte et le plasma sanguin. Les taux de GLUT-1 sont fréquemment régulés à la hausse au cours de la tumorigenèse. Les mutations du gène SLC2A1 sont associées aux syndromes 1 et 2 de déficit en GLUT-1, qui se caractérisent par une encéphalopathie épileptique infantile, un retard de développement, une microcéphalie, un trouble de la coordination motrice et une dyskinésie paroxystique induite par l'effort.
Spécificité
Cet anticorps polyclonal de lapin détecte de manière spécifique le transporteurs du glucose de type 1 (GLUT-1). Il cible un épitope de 12 acides aminés de la région C-terminale.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH et correspondant à l'extrémité C-terminale du transporteur du glucose de type 1 (GLUT-1) humain.
Épitope : Extrémité C-terminale
Application
Applications testées
  • Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine GLUT-1 dans des cellules A431.
  • Analyse par immunohistochimie (paraffine) : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine GLUT-1 dans des coupes de tissu de pancréas, de poumon et de placenta humains.
  • Remarque : il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales, car les échantillons et les conditions expérimentales peuvent varier selon les utilisateurs.
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-GLUT-1, CT, réf. 07-1401, est un anticorps polyclonal de lapin qui permet de détecter le transporteur de glucose de type 1 et qui a été testé en western blotting en immunohistochimie (paraffine) et en immunocytochimie
Sous-domaine de recherche
Insuline / Signalisation énergétique
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine (HUVEC).
  • Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine GLUT-1 dans des lysats de cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine (HUVEC).
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 54 kDa ; poids théorique (calculé) : 54,08 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB1340
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du tampon phosphate 0,02 M (pH 7,6), du NaCl 0,25 M et 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Conditions de conservation recommandées : +2 °C à +8 °C.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules Jurkat
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
GLUT1 protein expression correlates with unfavourable histologic category and high risk in patients with neuroblastic tumours.
Ramani, Pramila, et al.
Virchows Archiv (2013)
Sugar transporter regulation by ATP and quaternary structure.
Cloherty, E K, et al.
Blood Cells, Molecules and Diseases, 27, 102-107 (2001)
I W Smoak et al.
Anatomy and embryology, 201(5), 327-333 (2000-06-06)
The embryonic heart depends on glucose during early organogenesis. Glut-1 functions in constitutive glucose uptake in adult tissues and is the predominant glucose transporter in embryonic and fetal tissues. This study focuses on Glut-1 expression in the heart during normal
Critical role for lactate dehydrogenase A in aerobic glycolysis that sustains pulmonary microvascular endothelial cell proliferation.
Parra-Bonilla, G; Alvarez, DF; Al-Mehdi, AB; Alexeyev, M; Stevens, T
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology null
GLUT4 and UBC9 protein expression is reduced in muscle from type 2 diabetic patients with severe insulin resistance.
Kampmann, U; Christensen, B; Nielsen, TS; Pedersen, SB; ?rskov, L; Lund, S; M?ller, N; Jessen, N
Testing null