06-445
Anti-Kip1 (p27) Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit, human, rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDKN1B(1027)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
En option