06-1115
Anti-Interleukin-18 (IL-18) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
interleukin 18 (interferon-gamma-inducing factor), IL-1 gamma, IFN-gamma-inducing factor, iboctadekin, interleukin-18, Interleukin-1 gamma, Iboctadekin, Interferon gamma-inducing factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL18(3606)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Immunohistochemistry Analysis: A 1:600 dilution from a previous lot detected IL-18 in normal human spleen tissue.
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IL-18 in 10 µg of human tonsil tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human tonsil tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable