Principaux documents
05-844
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-PLK1, clone 35-206
clone 35-206, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Polo-like kinase 1, Serine/threonine-protein kinase 13, cell cycle regulated protein kinase, polo (Drosophia)-like kinase, polo like kinase, polo like kinase, polo-like kinase (Drosophila), polo-like kinase 1 (Drosophila)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
400
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
35-206, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLK1(5347)
mouse ... Plk1(18817)
Description générale
La protéine "polo-like kinase 1" (PLK-1) est une sérine/thréonine-protéine kinase qui assure plusieurs fonctions importantes tout au long de la phase M du cycle cellulaire, notamment la régulation de la maturation des centrosomes et du maintien des fuseaux, l'élimination des cohésines présentes sur les bras des chromosomes, l'inactivation des inhibiteurs d'APC/C, et la régulation de la sortie de mitose et de la cytocinèse. La protéine PLK-1 exprimée s'accumule jusqu'à atteindre un maximum durant les phases G2 et M, décline jusqu'à un niveau quasi-indétectable après la mitose et au cours de la phase G1, puis recommence à s'accumuler durant la phase S.
Spécificité
PLK1
Immunogène
Protéine de fusion complète avec étiquette 6His correspondant à la protéine "polo-like kinase 1" (PLK1) humaine, aussi appelée sérine/thréonine-protéine kinase PLK.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunoprécipitation : Un laboratoire indépendant a signalé qu'un précédent lot de cet anticorps a pu être utilisé pour immunoprécipiter la protéine PLK1.
Immunohistochimie/immunocytochimie : Un laboratoire indépendant a signalé qu'une concentration de 1 μg/ml d'un précédent lot de cet anticorps a donné un immunomarquage positif pour la protéine PLK1 dans des cellules fixées au paraformaldéhyde et traitées au Triton X-100.
L'anticorps anti-PLK1, clone 35-206, permet de détecter le niveau de PLK1, et son utilisation a été publiée et validée en WB, IP, IC et IH.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules 3T3/A31 obtenus dans du tampon RIPA.
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5-2 μg/ml de cet anticorps a permis de détecter PLK1 dans des lysats de cellules 3T3/A31 obtenus dans du tampon RIPA.
Description de la cible
64 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2b de souris purifiée sur protéine A dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,07 M à pH 7,4, du NaCl 0,105 M, 0,035 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol. Stocker à -20 °C.
Produit purifié sur protéine A.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : lysat de cellules 3T3/A31, référence n° 12-305. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et faire bouillir pendant 5 minutes pour réduire la préparation. Appliquer 20 μg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Hitesh Patel et al.
Journal of molecular cell biology, 8(4), 338-348 (2016-03-20)
Loss of Kindlin 1 (Kin1) results in the skin blistering disorder Kindler Syndrome (KS), whose symptoms also include skin atrophy and reduced keratinocyte proliferation. Kin1 binds to integrins to modulate their activation and more recently it has been shown to
Chieh-Yuan Cheng et al.
Oncotarget, 9(30), 21231-21243 (2018-05-17)
BI2536 has been developed as a potential therapeutic agent for various cancers but not in oral cancer cells. Since BI2536 exhibits mitosis-regulating activity which are the most radiosensitive, we hypothesized that BI2536 might modulate the radiosensitivity of oral cancer cells.
Guoning Liao et al.
Scientific reports, 8(1), 12635-12635 (2018-08-24)
Polo-like kinase 1 (Plk1) has been implicated in mitosis, cytokinesis, and proliferation. The mechanisms that regulate Plk1 expression remain to be elucidated. It is reported that miR-100 targets Plk1 in certain cancer cells. Here, treatment with miR-100 did not affect
Neuronal c-Abl activation leads to induction of cell cycle and interferon signaling pathways.
Schlatterer, SD; Suh, HS; Conejero-Goldberg, C; Chen, S; Acker, CM; Lee, SC; Davies, P
Journal of Neuroinflammation null
Christian D Fingas et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 58(4), 1362-1374 (2013-05-25)
Cholangiocarcinoma (CCA) cells paradoxically express the death ligand tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) and thus rely on potent survival signals to circumvent cell death by TRAIL. Hedgehog (Hh) signaling is an important survival pathway in CCA. Herein, we further