Principaux documents
05-647
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tyrosinase, clone T311
clone T311, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-Anti-ATN, Anti-Anti-CMM8, Anti-Anti-OCA1, Anti-Anti-OCA1A, Anti-Anti-OCAIA, Anti-Anti-SHEP3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
T311, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Tyrosinase
Immunogène
Tyrosinase recombinante purifiée correspondant aux résidus 5-456 de la protéine tyrosinase humaine
Application
Ce produit n'est pas recommandé pour l'immunoprécipitation
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-tyrosinase, clone T311, a été validée en WB et IH pour la détection de la tyrosinase.
Sous-domaine de recherche
Métabolisme des neurones et neurofilaments
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblotting sur des lysats de cellules SK-MEL-19 dans un tampon RIPA
Description de la cible
70-80 kDa
Forme physique
Chromatographie d'affinité avec protéine G
Format : Produit purifié
Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 M, 0,05 % d'azoture de sodium, avant l'ajout de glycérol jusqu'à une concentration de 30 %
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Hee-Sun Lim et al.
Chonnam medical journal, 52(1), 45-52 (2016-02-13)
As a key regulator of melanogenesis, p53 controls microphthalmia-associated transcription factor (MITF) and tyrosinase expression. The anti-oxidant enzyme heme oxygenase-1 (HO-1) is induced by various forms of cellular stress and diverse oxidative stimuli. However, few studies have examined the role
Structure-toxicity relationship of phenolic analogs as anti-melanoma agents: an enzyme directed prodrug approach.
Vad NM, Kandala PK, Srivastava SK, Moridani MY
Chemico-Biological Interactions null
Shashi K Kudugunti et al.
Chemico-biological interactions, 188(1), 1-14 (2010-08-06)
In the current work, we investigated the in vitro biochemical mechanism of Caffeic Acid Phenylethyl Ester (CAPE) toxicity and eight hydroxycinnamic/caffeic acid derivatives in vitro, using tyrosinase enzyme as a molecular target in human SK-MEL-28 melanoma cells. Enzymatic reaction models
Christina Michailidou et al.
Disease models & mechanisms, 2(7-8), 399-411 (2009-05-28)
Deregulated Ras signalling is implicated in most human neoplasia, exemplified by melanoma. Whereas Raf activation occurs almost ubiquitously in benign and malignant melanocytic neoplasms, implying an involvement in tumour initiation, phosphoinositide 3-kinase (PI3K) activation occurs predominantly in malignant neoplasms, implying
Y T Chen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 92(18), 8125-8129 (1995-08-29)
Tyrosinase (EC 1.14.18.1), the key enzyme in melanin synthesis, has been shown to be one of the targets for cytotoxic T-cell recognition in melanoma patients. To develop serological reagents useful for immunophenotyping melanoma for tyrosinase, human tyrosinase cDNA was expressed