05-615
Anti-SUV39H1 Histone Methyltransferase antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, MG44
Synonyme(s) :
KMT1A
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-SUV39H1 Antibody, clone MG44, ascites fluid, clone MG44, Upstate®
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MG44, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SUV39H1(6839)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
U2OS cell lysate
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1