Principaux documents
05-499
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H3.1t (H3-4) Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 6.6.2
Synonyme(s) :
H3 histone, family 3A
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Anticorps anti-histone H3, clone 6.6.2, clone 6.6.2, Upstate®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6.6.2, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates, human, plant
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Description générale
Cet anticorps monoclonal a été généré en utilisant un peptide non modifié correspondant aux 20 premiers acides aminés de l'histone H3 et est spécifique d'un épitope non modifié dans cette région.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît de manière spécifique l'histone H3, PM 17 kDa.
Cette séquence peptidique est identique chez un large éventail d'espèces animales et végétales.
Immunogène
Peptide conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) et correspondant aux acides aminés 1 à 20 [ARTKQTARKSTGGKAPRKQLC] de l'histone H3 humaine. Clone 6.6.2.
Épitope : acides aminés 1 à 20
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-histone H3, clone 6.6.2, est un anticorps monoclonal de souris permettant de détecter l'histone H3, également appelée famille 3A de l'histone H3. Il est validé pour une utilisation en WB.
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur lysats de cellules HeLa extraits en milieu acide.
Analyse par western blotting :
Une concentration de 0,5 à 2 µg/ml de ce lot a permis de détecter l'histone H3 dans des lysats de cellules HeLa extraits en milieu acide.
Description de la cible
17 kDa
Forme physique
Chromatographie d'affinité avec protéine G
Format : purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon contenant 70 % de tampon de conservation (Tris-glycine 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azoture de sodium 0,05 %) et 30 % de glycérol.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit :
Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 ºC. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 ºC peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Extrait de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
A HIGHLY SELECTIVE OLIGOPEPTIDE BINDING PROTEIN FROM THE ARCHAEON SULFOLOBUS SOLFATARICUS.
Gogliettino M, Balestrieri M, Pocsfalvi G, Fiume I, Natale L, Rossi M, Palmieri G
Journal of Bacteriology null
Induction of human fetal hemoglobin via the NRF2 antioxidant response signaling pathway.
Macari, ER; Lowrey, CH
Blood null
Phase I pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of combined valproic acid/doxorubicin treatment in dogs with spontaneous cancer.
Wittenburg LA, Gustafson DL, Thamm DH
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Glycosylation and sialylation of macrophage-derived human apolipoprotein E analyzed by SDS-PAGE and mass spectrometry: evidence for a novel site of glycosylation on Ser290.
Lee Y, Kockx M, Raftery MJ, Jessup W, Griffith R, Kritharides L
Molecular and Cellular Proteomics null
Andreas Ratzka et al.
Journal of neurochemistry, 122(1), 94-105 (2012-04-28)
Fibroblast growth factor 2 (FGF-2) is a neurotrophic factor participating in regulation of proliferation, differentiation, apoptosis and neuroprotection in the central nervous system. With regard to dopaminergic (DA) neurons of substantia nigra pars compacta (SNpc), which degenerate in Parkinson's disease