Principaux documents
05-362
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-cycline D1/2, clone 5D4
clone 5D4, Upstate®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5D4, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human, hamster
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CCND1(595)
Description générale
Au cours de chaque cycle cellulaire, les cyclines subissent des périodes d'accumulation et de destruction. En tant que régulateurs clés du cycle cellulaire, les cyclines contrôlent les transitions importantes en agissant en tant que sous-unités régulatrices des Cdk. Tôt dans la phase G1 du cycle cellulaire, l'induction de la cycline D1 est suivie par l'induction de la cycline E. Cette progression séquentielle est marquée tôt en G1 par l'activation de Cdk4 puis, au milieu et à la fin de G1, par l'activation de Cdk2 et l'hyper-phosphorylation de pRB. La transition finale vers la phase S dépendrait de l'augmentation de l'expression et de l'association de la cycline E et de Cdk2. La cycline D2 est également une cycline G1 nécessaire à la progression en phase G1 ; elle constitue un excellent candidat proto-oncogène. La cycline D2 peut phosphoryler la pRB lorsqu'elle est associée à la cdk 4 et/ou à la cdk 6.
Spécificité
Reconnaît la cycline D1 p36 et la cycline D2 p34 ; aucune réactivité croisée avec les cyclines A, B ou D3.
Immunogène
Cycline D1 humaine recombinante
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-cycline D1/2, clone 5D4, est un anticorps monoclonal de souris de grande qualité permettant de détecter la protéine cycline D1/2. Son utilisation a été validée en ICC, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblotting sur des lysats de cellules A431 humaines dans un tampon RIPA
Description de la cible
34/36 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1151
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG2a purifiée sur protéine A dans une solution de 50 % de tampon de conservation contenant du PBS (pH 7,2) et 50 % de glycérol.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : Référence 12-301, lysat de cellules A431 non stimulées. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dennis Bruemmer et al.
European journal of pharmacology, 466(3), 225-234 (2003-04-16)
Several peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma) agonists of the thiazolidinedione class inhibit vascular smooth muscle cell proliferation. It is not known whether the antiproliferative activity of PPARgamma agonists is limited to the thiazolidinedione class and/or is directly mediated through PPARgamma-dependent
David J Lamb et al.
Oncotarget, 11(14), 1257-1272 (2020-04-16)
SYK has been reported to possess both tumour promotor and repressor activities and deletion has been linked to a pro-proliferative / pro-invasive phenotype in breast tumours. It is unclear whether this is a consequence of protein deletion or loss of
T Lüdde et al.
Oncogene, 20(38), 5264-5278 (2001-09-06)
Ras-genes encode for proteins important for transmitting extracellular signals from the cytoplasm to the nucleus. In this study we investigated the impact of Ras on cell cycle progression after hepatectomy by using adenoviral vectors (adv) expressing beta-galactosidase (beta-gal), a dominant-negative
NA22598, a novel antitumor compound, reduces cyclin D1 levels, arrests cell cycle at G1 phase, and inhibits anchorage-independent growth of human tumor cells.
M Kawada, A Kuwahara, T Nishikiori, S Mizuno, Y Uehara
Experimental Cell Research null
M Kawada et al.
Japanese journal of cancer research : Gann, 90(2), 219-225 (1999-04-06)
Most solid tumor cells are less sensitive to apoptosis induced by anticancer drugs than hematopoietic cancer cells. However, the mechanisms of the different responses to apoptosis in these cell types remain unknown. To explore this question, we used B16 melanoma