Principaux documents
04-797
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-MAP Kinase 1/2 (Erk 1/2) (Thr185/Tyr187), clone AW39
clone Aw39, Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Mitogen-activated protein kinase, Extracellular signal-regulated kinase, protein tyrosine kinase ERK2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Aw39, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr185/pTyr187)
Informations sur le gène
human ... MAPK1(5594)
rat ... Mapk1(116590)
Description générale
Erk (kinase liée aux signaux extracellulaires) est une famille de deux protéines hautement homologues, appelées Erk1 (p44, MAPK3) et Erk2 (p42, MAPK1), qui interviennent toutes les deux dans la même voie. Les deux protéines sont souvent désignées collectivement sous le nom de ERK1/2 ou kinase MAP p44/p42. La voie Erk est considérée comme la voie de signalisation MAPK (protéine kinase activée par l'activité mitogène) classique canonique. C'est une voie conservée au cours de l'évolution, qui contrôle et régule de façon cruciale la croissance et la survie, en favorisant la prolifération cellulaire et la prévention de l'apoptose. Erk est impliquée dans le contrôle de nombreux processus cellulaires fondamentaux, y compris la prolifération, la survie, la différenciation, l'apoptose, la motilité et le métabolisme cellulaires. Erk est activée par la stimulation des récepteurs tyrosine kinases (RTK) par des facteurs de croissance et/ou par la stimulation de l'intégrine. Celle-ci active la voie Ras-Raf-MEK-Erk, qui entraîne la phosphorylation de la double kinase MEK (une kinase à Ser/Thr et Tyr), et l'activation de ERK1/2 (p44/p42) sur le motif TxY (Thr202/Tyr204 et Thr185/Tyr187 pour Erk1 et Erk2, respectivement).
Spécificité
Reconnaît les formes phosphorylées des kinases MAP 1 et 2 (Erk 1 et 2).
Une réaction croisée est envisagée avec de nombreuses espèces en fonction de l'homologie de séquence.
Immunogène
Peptide synthétique conjugué à la KLH, correspondant aux acides aminés entourant le motif pTEpY de la kinase phospho-MAP 1/2 (Erk1/2) humaine, dans lequel les résidus de Thr et Tyr sont phosphorylés. La séquence immunisante est hautement conservée parmi les espèces.
Application
Analyse par western blot :
Une dilution de 1/2 000 à 1/8 000 de ce lot a détecté la kinase phospho-MAP 1/2 (Erk1/2) dans des lysats en tampon RIPA de cellules PC-12 stimulées avec le facteur de croissance nerveuse (NGF) (figure A).
Analyse de la phospho-spécificité par Beadlyte :
Des dilutions de 1/500 à 1/4 000 d'un lot précédent ont détecté la forme active de la MAP kinase/Erk2 conjuguée à des microsphères Luminex, mais pas la forme inactive. (Figure B).
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
MAP kinases
Qualité
Régulièrement évaluée par immunotransfert sur des lysats en tampon RIPA de cellules PC-12 stimulées avec du NGF
Description de la cible
MAPK1 (env. 44 kDa) et MAPK2 (env. 42 kDa).
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 05-797
Forme physique
Format : Purifié
Surnageant de culture dans de l'azide de sodium à 0,05 %
Stockage et stabilité
Maintenir à -20 °C pendant 2 ans à compter de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cellules en tampon RIPA provenant de cellules PC-12 stimulées avec du NGF
Autres remarques
Concentration : Variable
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sandra L Krueckl et al.
Cancer research, 64(23), 8620-8629 (2004-12-03)
Apoptosis and inhibition of mitosis are primary mechanisms mediating androgen ablation therapy-induced regression of prostate cancer (PCa). However, PCa readily becomes androgen independent, leading to fatal disease. Up-regulated growth and survival signaling is implicated in development of resistance to androgen
Stephen D'Amico et al.
Genes & development, 32(17-18), 1175-1187 (2018-08-24)
A dichotomy exists regarding the role of signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) in cancer. Functional and genetic studies demonstrate either an intrinsic requirement for STAT3 or a suppressive effect on common types of cancer. These contrasting actions
Guillaume Becker et al.
Pharmaceutics, 13(11) (2021-11-28)
Serotonin affects many functions in the body, both in the central nervous system (CNS) and the periphery. However, its effect on the blood-brain barrier (BBB) in separating these two worlds has been scarcely investigated. The aim of this work was
Annarita D'Urso et al.
Pharmaceutics, 15(6) (2023-06-28)
New therapeutic strategies are required in cancer therapy. Considering the prominent role of tumor-associated macrophages (TAMs) in the development and progression of cancer, the re-education of TAMs in the tumor microenvironment (TME) could represent a potential approach for cancer immunotherapy.
Therese B Deramaudt et al.
International journal of molecular medicine, 45(6), 1927-1941 (2020-04-24)
Macrophages are active contributors to the innate immune defense system. As macrophage activation is clearly affected by the surrounding microenvironment, the present study investigated the effect of sulforaphane (SFN) on the bactericidal activity of macrophages and the underlying molecular mechanisms involved