04-1649
Rabbit Anti-Human IgE Antibody, clone RM122
clone RM122, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
RM122, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash