04-1584
Anti-Interleukin-2 (IL-2) Antibody, clone 3F9
clone AB12.38.35C3.3F9, from mouse
Synonyme(s) :
interleukin 2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, aldesleukin, T cell growth factor, lymphokine, Aldesleukin, interleukin-2, T-cell growth factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AB12.38.35C3.3F9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL2(3558)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 10 µg of human IL-2 recombinant protein.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human IL-2 recombinant protein
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable