04-1570-I
Anti-RNA polymerase II subunit B1 (phospho-CTD Ser-7) Antibody, clone 4E12
culture supernatant, clone 4E12, from rat
Synonyme(s) :
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E12, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer7)
Informations sur le gène
human ... POLR2B(5431)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Demonstrated to react with human RBP1 in Ni et al., 2011. Transcription 2:5, 237-242
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected RNA polymerase II subunit B1 (phospho-CTD Ser-7) in 10 μg of untreated NIH/3T3 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1