Principaux documents
02-102
Sigma-Aldrich
Supplément de croissance pour cellules endothéliales (ECGS), 150 mg
The Endothelial Cell Growth Supplement is designed for use as a cell culture media supplement. This cell growth supplement is available in a 150 mg format & has been optimized & validated for cell culture.
Synonyme(s) :
Primary Cell Culture Supplement
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.81
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Millipore
Upstate®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
L'ECGS est mitogène pour de nombreux types de cellules dans des conditions réductrices ou exemptes de sérum, comme les cellules de mammifères, d'oiseaux et les cellules endothéliales humaines, les cellules de muscle lisse, les kératinocytes, les mélanocytes et les hybridomes. L'ECGS peut souvent remplacer complètement les couches nourricières dans la culture de cellules délicates.
Application
L'additif de croissance pour cellules endothéliales est conçu pour être utilisé comme additif pour milieux de culture cellulaire. Cet additif de croissance cellulaire est disponible dans un format de 150 mg et il a été optimisé et validé pour la culture cellulaire.
À utiliser comme additif pour milieux de culture cellulaire.
Qualité
produit évalué en routine par un test de croissance de cellules endothéliales de cœur de fœtus bovin cultivées pendant 5 jours.
Forme physique
150 mg, conditionné dans 10 flacons, chaque flacon contient 15 mg d'extrait de protéines hypothalamiques bovines, riches en facteurs de croissance et d'adhérence, lyophilisées à partir d'eau stérile contenant des traces de NaCl et de sulfate de streptomycine.
Stockage et stabilité
Produit lyophilisé : stable 2 ans à -20 °C à partir de la date d'expédition. Produit réhydraté : stable pendant 3 mois à 20 °C.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
A T Kovala et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(15), 2486-2494 (2000-12-02)
The definition of signaling pathways in endothelial cells has been hampered by the difficulty of transiently transfecting these cells with high efficiency. This investigation was undertaken to develop an efficient technique for the transfection of endothelial cells for functional analyses.
N A Lanson et al.
Nucleic acids research, 28(15), 2882-2892 (2000-07-25)
To investigate molecular controls of cardiomyocyte proliferation, we utilized cardiomyocytes induced to proliferate indefinitely by SV40 large T antigen (T-ag). In the T-ag-immortalized AT-1, AT-2 and HL-1 cardiomyocytes, normal cellular proteins associating with T-ag and p53 were identified, isolated and
H Hoshi et al.
In vitro cellular & developmental biology : journal of the Tissue Culture Association, 22(1), 51-56 (1986-01-01)
Endothelial cells from autopsy and biopsy specimens from a variety of adult human vascular tissue were harvested by collagenase treatment and gentle swabbing of the lumenal surface. Nutrient medium MCDB 107 containing a partially purified brain-derived growth factor (5 micrograms/ml)
S Strömblad et al.
The Journal of clinical investigation, 98(2), 426-433 (1996-07-15)
Induction of p53 activity in cells undergoing DNA synthesis represents a molecular conflict that can lead to apoptosis. During angiogenesis, proliferative endothelial cells become apoptotic in response to antagonists of integrin alphavbeta3 and this leads to the regression of angiogenic
U M Vischer et al.
Blood, 91(1), 118-127 (1998-02-07)
von Willebrand factor (vWF) is stored and released from endothelial secretory granules called Weibel-Palade (WP) bodies. Acute release can be induced by thrombin, histamine, and other mediators of thrombosis or inflammation. Their effect is thought to be mediated by an
Questions
  1. Does this supplement contain glucose? I need it to perform experiments in glucose-free conditions.
    1 answer
    1. This product does not contain glucose. Each bottle contains 15 mg of bovine hypothalamic protein extract, rich in cell growth and attachment factors. The final product is lyophilized from sterile water containing trace amounts of NaCl and streptomycin sulfate.