Principaux documents
R-026
Supelco
Remifentanil acid solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H26N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.42
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N1(CCC(CC1)(N(c2ccccc2)C(=O)CC)C(=O)OC)CCC(=O)O
InChI
1S/C19H26N2O5/c1-3-16(22)21(15-7-5-4-6-8-15)19(18(25)26-2)10-13-20(14-11-19)12-9-17(23)24/h4-8H,3,9-14H2,1-2H3,(H,23,24)
Clé InChI
GFJKFSFFMHOISI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remifentanil acid is the major urinary metabolite of remifentanil, a synthetic opioid used to induce or supplement general anesthesia. This new certified reference solution is suitable for a variety of mass spectrometry-based testing applications including clinical toxicology, forensic analysis, workplace drug testing and pharmaceutical research.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup